N-Methyl-3-cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929912-1G OR929912-250MG
APOSOR929912-1GEA 359 EUR
APOSOR929912-1G APOSOR929912-250MG
N-Methyl-3-cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone 95%
N-Methyl-3-cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone
Formule: C₈H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044065
CAS nummer: 27074-03-9