3-Aminophenethyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929971-1G OR929971-5G
APOSOR929971-1GEA 104 EUR
APOSOR929971-1G APOSOR929971-5G
3-Aminophenethyl alcohol 97%
3-Aminophenethyl alcohol
Formule: C₈H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683213
CAS nummer: 52273-77-5