Benzyl 3-hydroxypropionate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929982-1G OR929982-5G
APOSOR929982-1GEA 77.5 EUR
APOSOR929982-1G APOSOR929982-5G
Benzyl 3-hydroxypropionate 98%
Benzyl 3-hydroxypropionate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00029657
CAS nummer: 14464-10-9