1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930046-1G OR930046-250MG
APOSOR930046-1GEA 285 EUR
APOSOR930046-1G APOSOR930046-250MG
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09674980
CAS nummer: 573720-38-4