2-Bromo-5-methylphenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930096-25G OR930096-5G
APOSOR930096-25GEA 121 EUR
APOSOR930096-25G APOSOR930096-5G
2-Bromo-5-methylphenol 98%
2-Bromo-5-methylphenol
Formule: C₇H₇BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100989
CAS nummer: 14847-51-9