2-Chloro-5-methoxypyrazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930097-1G OR930097-250MG
APOSOR930097-1GEA 164 EUR
APOSOR930097-1G APOSOR930097-250MG
2-Chloro-5-methoxypyrazine 98%
2-Chloro-5-methoxypyrazine
Formule: C₅H₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09607702
CAS nummer: 33332-31-9