1-Piperidin-2-yl-ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930107-100MG OR930107-1G OR930107-250MG
APOSOR930107-100MGEA 162 EUR
APOSOR930107-100MG APOSOR930107-1G APOSOR930107-250MG
1-Piperidin-2-yl-ethanone 95%
1-Piperidin-2-yl-ethanone
Formule: C₇H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658295
CAS nummer: 97073-22-8