1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930112-1G OR930112-250MG
APOSOR930112-1GEA 651 EUR
APOSOR930112-1G APOSOR930112-250MG
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine 95%
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine
Formule: C₇H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03422568
CAS nummer: 936939-85-4