Methyl 5-acetylthiophene-2-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930150-1G OR930150-5G
APOSOR930150-1GEA 143 EUR
APOSOR930150-1G APOSOR930150-5G
Methyl 5-acetylthiophene-2-carboxylate 98%
Methyl 5-acetylthiophene-2-carboxylate
Formule: C₈H₈O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06204049
CAS nummer: 4101-81-9