4-Amino-1,5-dimethylimidazole hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930171-100MG OR930171-1G OR930171-250MG
APOSOR930171-100MGEA 81.8 EUR
APOSOR930171-100MG APOSOR930171-1G APOSOR930171-250MG
4-Amino-1,5-dimethylimidazole hydrochloride 95%
4-Amino-1,5-dimethylimidazole hydrochloride
Formule: C₅H₉N₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26383908
CAS nummer: 1456821-65-0