N-(2-Hydroxypropyl)benzamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930200-1G OR930200-250MG
APOSOR930200-1GEA 869 EUR
APOSOR930200-1G APOSOR930200-250MG
N-(2-Hydroxypropyl)benzamide 95%
N-(2-Hydroxypropyl)benzamide
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00464672
CAS nummer: 23054-66-2