2,3-Dihydro-4-benzofuranamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930204-1G OR930204-250MG
APOSOR930204-1GEA 137 EUR
APOSOR930204-1G APOSOR930204-250MG
2,3-Dihydro-4-benzofuranamine 95%
2,3-Dihydro-4-benzofuranamine
Formule: C₈H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659470
CAS nummer: 61090-37-7