2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930226-1G OR930226-250MG
APOSOR930226-1GEA 48.3 EUR
APOSOR930226-1G APOSOR930226-250MG
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 95%
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanenitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100986
CAS nummer: 55770-61-1