2-(Sec-butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930245-1G OR930245-5G
APOSOR930245-1GEA 169 EUR
APOSOR930245-1G APOSOR930245-5G
2-(Sec-butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Sec-butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₂N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08752993
CAS nummer: 915920-24-0