2-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)acetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930248-1G OR930248-250MG
APOSOR930248-1GEA 505 EUR
APOSOR930248-1G APOSOR930248-250MG
2-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)acetonitrile 95%
2-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)acetonitrile
Formule: C₉H₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11118823
CAS nummer: 56245-07-9