1-Bromoethyl acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930288-100G OR930288-25G
APOSOR930288-100GEA 168 EUR
APOSOR930288-100G APOSOR930288-25G
1-Bromoethyl acetate 95%
1-Bromoethyl acetate
Formule: C₄H₇BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08061392
CAS nummer: 40258-78-4