6-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930295-1G OR930295-250MG
APOSOR930295-1GEA 454 EUR
APOSOR930295-1G APOSOR930295-250MG
6-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 96%
6-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formule: C₆H₅ClN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846610
CAS nummer: 1239647-60-9