2-Acetyl-1,3-cyclohexanedione 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930355-10G OR930355-1G OR930355-5G
APOSOR930355-10GEA 433 EUR
APOSOR930355-10G APOSOR930355-1G APOSOR930355-5G
2-Acetyl-1,3-cyclohexanedione 97%
2-Acetyl-1,3-cyclohexanedione
Formule: C₈H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001586
CAS nummer: 4056-73-9