2-(Chloromethyl)pyridine 1-oxide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930466-1G OR930466-250MG
APOSOR930466-1GEA 693 EUR
APOSOR930466-1G APOSOR930466-250MG
2-(Chloromethyl)pyridine 1-oxide 95%
2-(Chloromethyl)pyridine 1-oxide
Formule: C₆H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697575
CAS nummer: 31640-94-5