2-Amino-3-bromobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR930475-1G OR930475-5G
APOSOR930475-1GEA 49.7 EUR
APOSOR930475-1G APOSOR930475-5G
2-Amino-3-bromobenzaldehyde 98%
2-Amino-3-bromobenzaldehyde
Formule: C₇H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18389339
CAS nummer: 145123-24-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable