2-Chloro-3-ethynylpyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930611-1G OR930611-250MG
APOSOR930611-1GEA 811 EUR
APOSOR930611-1G APOSOR930611-250MG
2-Chloro-3-ethynylpyridine 95%
2-Chloro-3-ethynylpyridine
Formule: C₇H₄ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189764
CAS nummer: 1196156-69-0