4-[Ethyl(methyl)amino]benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930677-1G OR930677-250MG
APOSOR930677-1GEA 402 EUR
APOSOR930677-1G APOSOR930677-250MG
4-[Ethyl(methyl)amino]benzaldehyde 95%
4-[Ethyl(methyl)amino]benzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864610
CAS nummer: 64693-47-6