2-(Fur-2-yl)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9307-1G OR9307-250MG OR9307-5G
APOSOR9307-1GEA 150 EUR
APOSOR9307-1G APOSOR9307-250MG APOSOR9307-5G
2-(Fur-2-yl)benzyl alcohol 97%
2-(Fur-2-yl)benzyl alcohol
Formule: C₁₁H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203101
CAS nummer: 139697-88-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III