Ethyl 2-amino-3-cyclobutylpropanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930722-1G OR930722-250MG
APOSOR930722-1GEA 490 EUR
APOSOR930722-1G APOSOR930722-250MG
Ethyl 2-amino-3-cyclobutylpropanoate 95%
Ethyl 2-amino-3-cyclobutylpropanoate
Formule: C₉H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11111478
CAS nummer: 394735-17-2