4,6-Dichloro-5-nitro-2-(propylthio)pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930857-100G OR930857-25G OR930857-5G
APOSOR930857-100GEA 373 EUR
APOSOR930857-100G APOSOR930857-25G APOSOR930857-5G
4,6-Dichloro-5-nitro-2-(propylthio)pyrimidine 95%
4,6-Dichloro-5-nitro-2-(propylthio)pyrimidine
Formule: C₇H₇Cl₂N₃O₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10698669
CAS nummer: 145783-14-8