4-Methylpent-4-enoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930895-1G OR930895-250MG
APOSOR930895-1GEA 396 EUR
APOSOR930895-1G APOSOR930895-250MG
4-Methylpent-4-enoic acid 95%
4-Methylpent-4-enoic acid
Formule: C₆H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06208588
CAS nummer: 1001-75-8