3-(Nitromethyl)cyclopentanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930987-1G OR930987-250MG
APOSOR930987-1GEA 884 EUR
APOSOR930987-1G APOSOR930987-250MG
3-(Nitromethyl)cyclopentanone 95%
3-(Nitromethyl)cyclopentanone
Formule: C₆H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847689
CAS nummer: 81266-47-9