1-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930988-1G OR930988-250MG
APOSOR930988-1GEA 716 EUR
APOSOR930988-1G APOSOR930988-250MG
1-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₈H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12181369
CAS nummer: 1039758-67-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable