1-(2-Chloroethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930991-1G OR930991-5G
APOSOR930991-1GEA 0 EUR
APOSOR930991-1G APOSOR930991-5G
1-(2-Chloroethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride 95%
1-(2-Chloroethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride
Formule: C₇H₁₅ClN₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12031872
CAS nummer: 126055-32-1