Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931029-1G OR931029-250MG OR931029-5G
APOSOR931029-1GEA 150 EUR
APOSOR931029-1G APOSOR931029-250MG APOSOR931029-5G
Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate 95%
Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate
Formule: C₉H₁₀ClNO₃
Smeltpunt: 134…139 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01034555
CAS nummer: 20896-27-9