2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)acetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931100-1G OR931100-250MG
APOSOR931100-1GEA 651 EUR
APOSOR931100-1G APOSOR931100-250MG
2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)acetonitrile 95%
2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Formule: C₁₁H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972089
CAS nummer: 858232-97-0