6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931101-1G OR931101-250MG
APOSOR931101-1GEA 337 EUR
APOSOR931101-1G APOSOR931101-250MG
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride 95%
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832197
CAS nummer: 42923-76-2