(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)methanol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931116-1G OR931116-250MG
APOSOR931116-1GEA 534 EUR
APOSOR931116-1G APOSOR931116-250MG
(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)methanol 96%
(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)methanol
Formule: C₁₀H₁₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235017
CAS nummer: 5445-45-4