6-Chloroquinazolin-2-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931131-1G OR931131-250MG
APOSOR931131-1GEA 847 EUR
APOSOR931131-1G APOSOR931131-250MG
6-Chloroquinazolin-2-amine 95%
6-Chloroquinazolin-2-amine
Formule: C₈H₆ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368133
CAS nummer: 20028-71-1