1H-Pyrrole-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Dimethyl 1H-pyrrole-2,3-dicarboxylate
OR931157-1G OR931157-250MG
APOSOR931157-1GEA 485 EUR
APOSOR931157-1G APOSOR931157-250MG
1H-Pyrrole-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester 95%
1H-Pyrrole-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester
Formule: C₈H₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02328549
CAS nummer: 2818-08-8