4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931169-1G OR931169-250MG
APOSOR931169-1GEA 716 EUR
APOSOR931169-1G APOSOR931169-250MG
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formule: C₅H₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16556147
CAS nummer: 1050642-24-4