1-Methyl-4-nitro-1H-indole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931193-1G OR931193-250MG
APOSOR931193-1GEA 271 EUR
APOSOR931193-1G APOSOR931193-250MG
1-Methyl-4-nitro-1H-indole 95%
1-Methyl-4-nitro-1H-indole
Formule: C₉H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08236728
CAS nummer: 91482-63-2