5-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931210-1G OR931210-250MG
APOSOR931210-1GEA 775 EUR
APOSOR931210-1G APOSOR931210-250MG
5-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester 95%
5-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162.145 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07367902
CAS nummer: 106726-82-3