N,N-Dimethyl-3-(2-pyrrolidinyl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931213-1G OR931213-250MG
APOSOR931213-1GEA 811 EUR
APOSOR931213-1G APOSOR931213-250MG
N,N-Dimethyl-3-(2-pyrrolidinyl)aniline 95%
N,N-Dimethyl-3-(2-pyrrolidinyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02663468
CAS nummer: 383127-43-3