Ethyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931255-25G OR931255-5G
APOSOR931255-25GEA 391 EUR
APOSOR931255-25G APOSOR931255-5G
Ethyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate 97%
Ethyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12756023
CAS nummer: 51940-63-7