6-Cyano-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931294-1G OR931294-250MG
APOSOR931294-1GEA 152 EUR
APOSOR931294-1G APOSOR931294-250MG
6-Cyano-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
6-Cyano-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09954938
CAS nummer: 174500-88-0