3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931387-1G OR931387-250MG
APOSOR931387-1GEA 833 EUR
APOSOR931387-1G APOSOR931387-250MG
3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₆ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13190369
CAS nummer: 1196157-30-8