Ethyl 4-aminopyridine-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931425-1G OR931425-250MG
APOSOR931425-1GEA 614 EUR
APOSOR931425-1G APOSOR931425-250MG
Ethyl 4-aminopyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl 4-aminopyridine-2-carboxylate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10566236
CAS nummer: 773140-43-5