N-(1H-Indol-5-yl)acetamide 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931441-1G OR931441-250MG
APOSOR931441-1GEA 104 EUR
APOSOR931441-1G APOSOR931441-250MG
N-(1H-Indol-5-yl)acetamide 96%
N-(1H-Indol-5-yl)acetamide
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320495
CAS nummer: 7145-71-3