5-Aminomethyl-thiophene-2-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931478-1G OR931478-250MG
APOSOR931478-1GEA 417 EUR
APOSOR931478-1G APOSOR931478-250MG
5-Aminomethyl-thiophene-2-carbonitrile 95%
5-Aminomethyl-thiophene-2-carbonitrile
Formule: C₆H₆N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08457570
CAS nummer: 227279-10-9