2-(Chloromethyl)phenylacetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931497-1G OR931497-5G
APOSOR931497-1GEA 68.7 EUR
APOSOR931497-1G APOSOR931497-5G
2-(Chloromethyl)phenylacetic acid 95%
2-(Chloromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₉ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200800
CAS nummer: 95335-46-9