2,5-Dichloro-4-methoxypyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931505-1G OR931505-250MG
APOSOR931505-1GEA 42.4 EUR
APOSOR931505-1G APOSOR931505-250MG
2,5-Dichloro-4-methoxypyridine 97%
2,5-Dichloro-4-methoxypyridine
Formule: C₆H₅Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185541
CAS nummer: 1122090-95-2