tert-Butyl but-3-yn-1-ylcarbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931520-1G OR931520-250MG
APOSOR931520-1GEA 60 EUR
APOSOR931520-1G APOSOR931520-250MG
tert-Butyl but-3-yn-1-ylcarbamate 95%
tert-Butyl but-3-yn-1-ylcarbamate
Formule: C₉H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10698150
CAS nummer: 149990-27-2