2-Chloro-5-cyanobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR931550-1G OR931550-250MG OR931550-5G
APOSOR931550-1GEA 109 EUR
APOSOR931550-1G APOSOR931550-250MG APOSOR931550-5G
2-Chloro-5-cyanobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
2-Chloro-5-cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₂NO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18392427
CAS nummer: 942199-56-6
UN: 1759
ADR: 8,III