3-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931608-1G OR931608-250MG
APOSOR931608-1GEA 402 EUR
APOSOR931608-1G APOSOR931608-250MG
3-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
3-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059975
CAS nummer: 915924-91-3